Foire aux questions sur les balances analytiques
Quelles sont les principales caractéristiques d’une balance analytique ?
Une balance analytique est un équipement de laboratoire sensible qui permet une mesure précise de la masse grâce à sa grande lisibilité et à ses chambres de pesée étanches aux courants d’air. Une balance analytique permet de mesurer avec une précision de 0,0001 g. Pour le pesage et l’étalonnage, les balances analytiques doivent être placées sur une table anti-vibration étant donné qu’elles peuvent détecter la plus petite variation de masse.
À quels domaines d’application les balances analytiques conviennent-elles ?
Les balances analytiques étant très précises, elles peuvent être utilisées dans les laboratoires pharmaceutiques, industriels, chimiques, alimentaires et de boissons.
Quand dois-je opter pour une balance analytique ou une balance de précision/à chargement par le haut ?
La balance analytique est mieux adaptée si vous recherchez une précision de quatre décimales ou plus. Une balance de précision permet une mesure précise jusqu’à 0,001 g et est donc inférieure à celle d’une balance analytique.
Quelle est la principale différence entre les balances analytiques qui ont un étalonnage interne ou externe ?
Les balances analytiques doivent être régulièrement étalonnées et surveillées attentivement. Vous pouvez choisir une balance qui comprend un poids d’étalonnage interne motorisé automatique, ou une balance à étalonnage externe. Les balances analytiques avec étalonnage externe nécessitent des jeux de poids d’étalonnage qui peuvent être achetés séparément.