Centrifugal Filter Devices
Sélection rapide
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Profitez de nos prix Internet exclusifs et commandez dès aujourd'hui.
Les Indispensables
VOLUME AUGMENTÉ
- FLEXIBILITÉ
CONCENTRE RAPIDEMENT LES ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES
SOLUTIONS DE CONCENTRATION ET DE DESSALEMENT
CONCENTRATION JUSQU'À
30 FOIS
CLARIFICATION/FILTRATION RAPIDE ET FIABLE
URIN CONCENTRÉ ET LIQUIDES CÉRÉBROSPINAUX
OFFERT AVEC DEUX OPTIONS DE MEMBRANE
VOLUMES DE FILTRE AUSSI FAIBLES
QUE 50 µL
Complétez votre commande
Complétez votre processus de filtration avec ces fournitures :
Bonnes affaires
Centrifugeuse Eppendorf 5425/5425 R
Les toutes dernières micro centrifugeuses 24 places d’Eppendorf, Centrifuge 5425 et 5425 R, se caractérisent par une utilisation ergonomique et un large choix de rotors dont la vitesse maximale peut atteindre 21 300 × g. Elles sont donc parfaitement adaptées à toutes les applications modernes de biologie moléculaire dans des tubes Eppendorf et PCR de 0,2 à 5 ml.
En savoir plusBonnes affaires
Mini refroidisseur pour tubes de centrifugation BRAND
Conçu pour protéger une large gamme de solutions (enzymes, ADN, ARN et suspensions cellulaires) en aidant à maintenir des températures de congélation sur la table de laboratoire.
En savoir plusBonnes affaires
Pipettes monocanal à volume variable F1-ClipTip Thermo Scientific
Verrouillez fermement les embouts sur la pipette avec un joint complet grâce à la technologie ClipTip, afin qu’ils ne se desserrent pas et ne tombent pas. Conception légère du manche combinée à des forces minimales de fixation et d’éjection des embouts.
En savoir plus
Regardez cette vidéo
Tutoriel Vivaspin™ : choisir le dispositif d’ultrafiltration optimal
Caractéristiques clés à prendre en compte pour choisir le bon dispositif de filtration centrifuge.
En savoir plusGuides pour vous aider à faire votre choix
Commandez vos marques préférées
Questions fréquemment posées
Comment choisir le bon filtre MWCO ?
Pour les protéines, il est recommandé que le MWCO sélectionné soit trois à six fois plus petit que le poids moléculaire du soluté à retenir. Si le débit est un facteur important, choisissez une membrane dont le MWCO se situe à l’extrémité inférieure de cette fourchette (3X) ; si le principal souci est la rétention, choisissez une membrane plus serrée (6X). Comme les différents fabricants utilisent des molécules différentes pour définir le MWCO de leurs membranes, il est important de réaliser des expériences pilotes pour vérifier les performances de la membrane dans une application particulière.
Puis-je réutiliser les filtres centrifuges MWCO ?
Bien que ce ne soit pas idéal, les filtres MWCO peuvent être réutilisés s’ils ne se bouchent pas et à condition de suivre le protocole de nettoyage approprié. S’il y a une perte drastique de protéines ou si la concentration devient plus longue que prévu, cela signifie que le filtre est bouché. Malgré cela, ils doivent être jetés après trois utilisations maximum. Ces filtres peuvent commencer à fuir après 2 ou 3 utilisations.
Comment choisir la centrifugeuse appropriée ?
En utilisant le rotor et les adaptateurs appropriés pour loger vos tubes filtrés, elle devrait être capable d’atteindre la force G requise dans votre protocole de filtration.