Flacons de stockage cryogénique
Sélection rapide
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Profitez de nos prix exclusifs Internet et commandez dès maintenant.
Thermo Scientific™ Nalgene™ General Long-Term Storage Cryogenic Tubes
Corning™ Internally Threaded Cryogenic Vials
Les Indispensables
Complétez votre commande
Complétez vos flacons de stockage cryogénique avec les accessoires nécessaires.
  • BONNES AFFAIRES
    Thermo Scientific™ Gants Cryo - Longueur mi-bras
    Travaillez en toute sécurité avec des matériaux ultra-froids grâce à ces gants Cryo.
    En savoir plus
  • BONNES AFFAIRES
    Boîtes de congélation en polypropylène ondulé Fisherbrand
    Stockez vos échantillons congelés dans ces boîtes en plastique robustes Fisherbrand™. Vous pouvez les réutiliser plusieurs fois en toute sécurité.
    En savoir plus
Guides pour vous aider à faire votre choix
FisherBrand Lab Essentials
Fisherbrand Lab Essentials
Jetez un coup d'œil à la collection Fisherbrand™ d'essentiels de laboratoire. Parcourez des produits de qualité à un prix abordable.
Téléchargez
. Browse
. Browse
Corning Cryogenic Vials
Flacons cryogéniques Corning
Afin de répondre au mieux à vos besoins, Corning propose trois styles de flacons cryogéniques ainsi que des supports de stockage et des boîtes.
Téléchargez
Thermo Scientific
Tout ce dont vous avez besoin pour protéger vos échantillons
Tubes et accessoires de stockage au froid Thermo Scientific.
Téléchargez
Commandez vos marques préférées
Questions fréquemment posées
Pourquoi ne puis-je pas stocker les flacons cryogéniques dans la phase liquide de l'azote liquide ?
Les flacons cryogéniques ne doivent être placés que dans la phase vapeur de l'azote liquide. L'immersion des flacons dans la phase liquide pourrait entraîner une fuite de gaz liquéfié dans l'échantillon. La vaporisation rapide du liquide lors de son retrait pourrait alors provoquer une fuite de l'échantillon, voire une violente explosion. Diverses options de protection des tubes de stockage sont disponibles pour éviter cela.
Quelle est la différence entre les flacons de stockage cryogéniques à filetage externe et interne ?
Les flacons de stockage cryogénique à filetage externe ont des filets sur la surface extérieure du col du flacon, tandis que les flacons à filetage interne ont des filets sur la surface intérieure. La différence réside dans la manière dont le bouchon interagit avec le flacon. Dans le cas des flacons à filetage externe, le bouchon se visse sur le filetage situé à l'extérieur du col du flacon. Cette conception permet une fermeture sûre et réduit le risque de contamination. En revanche, dans le cas des flacons à filetage interne, le filetage se trouve à l'intérieur et le bouchon se visse dans le flacon. Cette conception offre une meilleure protection contre le détachement accidentel du bouchon et présente une surface extérieure plus lisse, ce qui facilite la manipulation et l'empilage des flacons.
Les flacons de stockage cryogénique peuvent-ils être autoclavés ?
Non, les flacons de stockage cryogénique ne doivent pas être stérilisés à l'autoclave. L'autoclavage consiste à soumettre des articles à des températures et des pressions élevées afin de les stériliser. Les flacons cryogéniques sont généralement fabriqués dans des matériaux tels que le polypropylène ou d'autres plastiques qui ne conviennent pas à l'autoclavage. Les températures et la pression élevées d'un autoclave peuvent déformer les flacons, les faire fondre ou libérer des substances toxiques. En outre, le joint en caoutchouc ou en silicone présent dans certains flacons peut être endommagé par l'autoclavage. Pour préserver l'intégrité et la fonctionnalité des flacons de stockage cryogénique, il est préférable de suivre les instructions du fabricant et d'éviter de les passer à l'autoclave.
Parcourir les autres catégories de produits