Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, barrettes de 8
Optimisez la PCR et la qPCR avec ces barrettes de tubes de 0,2 ml, disponibles en 8 tubes par barrette en plusieurs couleurs ou 12 tubes par barrette.
55.50€ - 258.00€
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Type de bouchon | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Type de bouchon | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11594764
|
Thermo Scientific™
AB0264 |
Tubes, 8 barrette | 250 barrettes | Non inclus | Naturel |
258.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15767476
|
Thermo Scientific™
AB0264 |
Tubes, 8 barrette | 250 barrettes | Non inclus | Naturel | N/A | |||
10394223
|
Thermo Scientific™
AB-0266/B |
8-Strip Tube | 250 barrettes | Bombé | Bleu | N/A | |||
10190543
|
Thermo Scientific™
AB-0266/G |
8-Strip Tube | 250 barrettes | Bombé | Vert | N/A | |||
10100553
|
Thermo Scientific™
AB-0266/P |
8-Strip Tube | 250 barrettes | Bombé | Violet | N/A | |||
10334613
|
Thermo Scientific™
AB-0266/R |
8-Strip Tube | 250 barrettes | Bombé | Red | N/A | |||
12199690
|
Thermo Scientific™
AB0382 |
8-Strip Cap | 10 packs de 12 barrettes | Bombé | N/A | ||||
10594184
|
Thermo Scientific™
AB-0451/G |
8-Strip Tube | 10 packs de 12 barrettes | Bombé | Vert | N/A | |||
10533225
|
Thermo Scientific™
AB0452 |
Tubes, 8 barrette | 10 packs de 12 barrettes | Non inclus | Naturel |
143.00€
120 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10513995
|
Thermo Scientific™
AB-0452/P |
8-Strip Tube | 10 packs de 12 barrettes | Non inclus | Violet | N/A | |||
Description
Les barrettes de tubes de 0,2 ml sont compatibles avec les blocs de thermocycleur de 0,2 ml. Elles sont conçues pour les applications PCR et qPCR.
Plusieurs options de bouchons sont disponibles, notamment un bouchon ultra-transparent idéal pour les dosages qPCR. Les bouchons assurent une obturation étanche fiable et sont faciles à appliquer et retirer. Les bouchons augmentent la capacité totale du tube à 0,25 ml.
Points clés
- Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0,2 ml
- Capacité maximale des tubes de 0,25 ml après leur fermeture
- Scellable à l’aide de barrettes de bouchons plats et bombés. Options de bouchons ultra-transparents disponibles pour les dosages qPCR
Spécification
Polypropylène |