Learn More
Labcon™ Microtubes à centrifuger SuperSpin™ de 1,5 ml
Avec bouchons à clipser plats fixés faciles à ouvrir, graduations latérales et zone d’écriture dépolie
18.85€ - 64.10€
Spécification
FCR max. | 40 000 RCF |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Capacité (métrique) | 1,5 ml |
Matériau | Résine de polypropylène de classe USP VI |
À utiliser avec (application) | Centrifugation |
Code produit | Marque | Type de couvercle | Certifications/Conformité | Couleur | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de couvercle | Certifications/Conformité | Couleur | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16634002
|
Labcon™
3016-870-000-9 |
À sertir | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | Naturel | Non stérile |
26.45€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16644002
|
Labcon™
3016-871-000-9 |
À sertir | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | Ambré | Non stérile |
25.55€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16664002
|
Labcon™
3016-873-000-9 |
À sertir | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | Orange | Non stérile |
23.70€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16674002
|
Labcon™
3016-874-000-9 |
À sertir | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | Rouge | Non stérile |
25.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16684002
|
Labcon™
3016-877-000-9 |
À sertir | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | Blue | Non stérile |
22.55€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16694002
|
Labcon™
3016-878-000-9 |
À sertir | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | Vert | Non stérile |
22.75€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16604012
|
Labcon™
3016-879-000-9 |
À sertir | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | Rainbow | Non stérile |
26.75€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17537886
|
Labcon™
3016-345-000-9 |
À sertir | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP classe VI | Transparent | Stérile |
64.10€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17547886
|
Labcon™
3016-876-000-9 |
À clipser XL | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP classe VI | Violet | Non stérile |
18.85€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16654002
|
Labcon™
3016-872-000-9 |
À sertir | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | Jaune | Non stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Microtube à centrifuger
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Centrifugation à ultra-haute vitesse jusqu’à 40 000 x G.
- Utilisables au congélateur jusqu’à -80°C
- Capacité : 1,5 ml
- 500 par sachet refermable, 10 sachets par boîte
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
40 000 RCF | |
1,5 ml | |
Centrifugation | |
500 sachets/boîte, 10 boîtes/paquet | |
Oui |
Autoclavables | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
500/paquet | |
SuperSpin™ |