Learn More
Fisherbrand™ Rack pour tubes 10-17 mm
Code produit. 15728177 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
Tubes (40)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15728177
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Comprend deux étagères pivotantes à charnière pouvant accueillir différentes tailles de tube. Le tube polyvalent de 10-17 mm Fisherbrand™ permet un pipetage plus confortable et permet une utilisation efficace en cas d’espace restreint.
  • Le rack pour tubes de 10-17 mm est livré avec QUATRE segments de tube interchangeables.
  • Poignées ergonomiques pour faciliter le transport du rack.
  • Grille moulée sur les deux côtés des étagères pour une identification et une récupération rapides des échantillons.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Violet, Naturel
Capacité Tubes (40)
Largeur (métrique) 10,7 cm
Hauteur (métrique) 7,7 cm
Diamètre (métrique) du puits 17 mm