Learn More
Velp Scientifica™ Outil de distribution de 10 à 8000 ml
Stator et rotor interchangeables flexibles, faciles à utiliser, rapides et conviviaux. L’outil de distribution Velp Scientifica™ de 10 à 8000 ml est un instrument utilisé pour une large gamme d’utilisations qui garantit d’excellentes performances et une sécurité optimale.
680.00€ - 720.00€
Spécification
Plage de volume (métrique) | 10 ml à 8 L |
---|---|
Diamètre (métrique) | Rotor : 23 mm, stator : 30 mm |
Longueur d’immersion | de 40 à 175 mm |
Longueur (métrique) | 220 mm |
À utiliser avec (équipement) | Homogénéiseur OV5 |
Produktcode | Marke | À utiliser avec (application) | Modèle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | À utiliser avec (application) | Modèle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15369524
|
Velp Scientifica™
A00000033 |
Industrie du papier et des tissus, industrie alimentaire, industrie du tabac, médecine, applications de lutte contre la pollution par les eaux usées | VSS3CSR3 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15379524
|
Velp Scientifica™
A00000034 |
Dispersion de matériaux fibreux et filandreux | VSS3CCR3 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15389524
|
Velp Scientifica™
A00000035 |
Industrie du papier et des tissus, industrie alimentaire, industrie du tabac, médecine, applications de lutte contre la pollution par les eaux usées | VSS3CMR3 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15399524
|
Velp Scientifica™
A00000036 |
Industrie de la céramique, industrie alimentaire, lutte contre la pollution par les eaux usées | VSS3CMR2 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15309534
|
Velp Scientifica™
A00000037 |
Industrie du papier et des tissus, industrie pharmaceutique, lutte contre la pollution par les eaux usées, applications de l’industrie de la peinture | VSS3FER3 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15319534
|
Velp Scientifica™
A00000038 |
Industrie du papier et des tissus, industrie pharmaceutique, lutte contre la pollution par les eaux usées, applications de l’industrie de la peinture | VSS3FSR3 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15339534
|
Velp Scientifica™
A00000040 |
Industrie de la céramique, industrie alimentaire, industrie cosmétique, industrie pharmaceutique, industrie du tabac | VSS3FMR3 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15349534
|
Velp Scientifica™
A00000041 |
Industrie de la céramique, industrie alimentaire, application de lutte contre la pollution par les eaux usées | VSS4CMR3 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Beschreibung
- Peut être assemblé en quelques secondes et sans utiliser d’outils
- Composé d’un rotor à grande vitesse avec des lames aiguisées logées dans un stator stationnaire doté d’ouvertures
- Rend l’OV5 compatible aux applications les plus diverses
Spezifikation
10 ml à 8 L | |
de 40 à 175 mm | |
Homogénéiseur OV5 |
Rotor : 23 mm, stator : 30 mm | |
220 mm | |
1 de chaque |