Learn More
Heidolph Instruments Polymax 1040 Agitateurs à plateau incliné de 10°
Le Polymax 1040 est un modèle de taille moyenne et a une capacité de charge de 5 kg. Utilisez ce modèle pour n’importe quel récipient - plaques de culture, flacons de milieux, flacons Erlenmeyer - il n’y a aucune limite.
Marque: Heidolph Instruments 543-42210-00
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 8.18000kg
Description
- Le Polymax 1040 est un modèle de taille moyenne et a une capacité de charge de 5 kg
- Comporte un angle d’inclinaison de 10° pour un mouvement beaucoup plus fort
- Utilisez ce modèle pour n’importe quel récipient - plaques de culture, flacons de milieux, flacons Erlenmeyer - il n’y a aucune limite
- Définissez et réglez en continu la vitesse variable sur le bouton de commande analogique de 2 à 50 tr/min, idéal pour les plaques de culture
- Ce modèle convient au système d’incubateur modulaire
- Est recommandé pour les applications nécessitant un contrôle de température variable jusqu’à 65°C
- Le minuteur de processus analogique permet un fonctionnement sans surveillance et peut être réglé de 1 à 120 minutes
Spécification
10° | |
2 à 50 tr/min | |
230/240 V | |
EN 60529 | |
375 mm | |
320 mm | |
Polymax 1040 | |
Tapis antidérapant en caoutchouc |
5 kg | |
230/240 V, 50/60 Hz | |
0 à 50°C | |
50/60 Hz | |
195 mm | |
Électronique | |
80% | |
1 à 120 min |