Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à sertir en verre 11 mm
Utilisez ces flacons en verre transparent 11 mm avec des bouchons à clipser ou des bouchons à joint à sertir en aluminium.
16.10€ - 932.00€
Spécification
Diamètre (métrique) de l’ouverture | 11 mm |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre |
Code produit | Marque | Type | Type de base | Volume (métrique) | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Type de base | Volume (métrique) | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12410068
|
Thermo Scientific™
C4011-LV1 |
Flacon à clipser Snap-It avec insert intégré MacroVial, transparent | Conique intégré | 500 μl | Non |
108.99€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10207234
|
Thermo Scientific™
2-CV |
Flacon à bouchon serti de 11 mm | Fond plat | 2,0 ml | Oui |
116.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10583703
|
Thermo Scientific™
1.5-HRRV(S) |
Flacon avec bouchon à clipser de 11 mm, silanisé | Récupération élevée | 1,5 ml | Non |
258.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12400088
|
Thermo Scientific™
C4012-15 |
Flacon à clipser Snap-It de 11 mm | Flacon à insert | 475 μl | Non |
202.07€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11981513
|
Thermo Scientific™
C4011-1W |
Flacon à bouchon serti de 11 mm | Fond plat | 2 ml | Oui |
17.85€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12420048
|
Thermo Scientific™
C4011-9 |
Flacon à sertir de 11 mm | Récupération élevée | 1,7 ml | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12440068
|
Thermo Scientific™
C4011-S1 |
Flacon à sertir de 11 mm, silanisé | Fond plat | 2 ml | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12450068
|
Thermo Scientific™
C4011-S1W |
Flacon à sertir de 11 mm, silanisé | Fond plat | 2 ml | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
13131703
|
Thermo Scientific™
C4011-S5 |
Flacon à clipser Snap-It 11 mm, silanisé | Fond plat | 2 ml | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12400078
|
Thermo Scientific™
C4011-S5W |
Flacon à clipser Snap-It 11 mm, silanisé | Fond plat | 2 ml | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11931563
|
Thermo Scientific™
C4011-5 |
Flacon à clipser Snap-It de 11 mm | Fond plat | 2 ml | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10599375
|
Thermo Scientific™
C4011-5W |
Flacon à clipser Snap-It de 11 mm | Fond plat | 2 ml | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10189184
|
Thermo Scientific™
C4011-4 |
Flacon à clipser Snap-It de 11 mm | Récupération élevée | 1,7 ml | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12470068
|
Thermo Scientific™
C4011-S4 |
Flacon à clipser Snap-It 11 mm, silanisé | Récupération élevée | 1,5 ml | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10360951
|
Thermo Scientific™
09-CTV |
Flacon à sertir de 11 mm | Conique | 1,0 ml | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
13171703
|
Thermo Scientific™
C4012-1 |
Flacon à bouchon serti de 11 mm | Fond plat | 2 ml | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11523780
|
Thermo Scientific™
2.5-CV |
Flacon à bouchon serti de 11 mm | Fond plat | 2,5 ml | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11563840
|
Thermo Scientific™
60180-710 |
Flacon à sertir/clipser de 11 mm | Fond plat | 2,0 ml | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12089143
|
Thermo Scientific™
2-CRV |
Flacon à sertir de 11 mm | Fond rond | 2,0 ml | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11915713
|
Thermo Scientific™
C4011-1 |
Flacon à bouchon serti de 11 mm | Fond plat | 2 ml | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11563760
|
Thermo Scientific™
4-CV |
Flacon à sertir de 11 mm | Fond plat | 4,0 ml | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11543780
|
Thermo Scientific™
09-FIV |
Flacon à sertir de 11 mm | Flacon à insert | 0,9 ml | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10798345
|
Thermo Scientific™
03-FIV |
Flacon à sertir de 11 mm | Flacon à insert | 0,3 ml | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12453718
|
Thermo Scientific™
C4011-10 |
11 mm Crimp Top Vial | Conical Base | 650μL | No |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11523790
|
Thermo Scientific™
1.5-HRRV |
Flacon avec bouchon à clipser de 11 mm | Récupération élevée | 1,5 ml | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12396818
|
Thermo Scientific™
1.2-UHRRV |
Flacon avec bouchon à clipser de 11 mm | Base de mandrin | 1,2 ml | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11387371
|
Thermo Scientific™
C4011-9TR |
Flacon à clipser Snap-It de 11 mm | Base Deep Well | 1,5 ml | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11513790
|
Thermo Scientific™
1.5-HRCV |
Flacon à sertir de 11 mm | Récupération élevée | 1,5 ml | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11553690
|
Thermo Scientific™
03-FIRV |
Flacon avec bouchon à clipser de 11 mm | Conique intégré | 300 μl | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11543730
|
Thermo Scientific™
2-RV |
Flacon avec bouchon clipsé de 11 mm | Fond plat | 2,0 ml | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10147404
|
Thermo Scientific™
60180-502 |
Flacon à bouchon serti de 11 mm | Fond plat | 2 ml | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12410088
|
Thermo Scientific™
C4012-1W |
Flacon à bouchon serti de 11 mm | Fond plat | 2 ml | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12480078
|
Thermo Scientific™
C4012-10 |
Flacon à sertir / clipser de 11 mm | Conique, étroit | 425 μl | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10332825
|
Thermo Scientific™
C4011-LV1W |
Flacon à clipser Snap-It avec insert intégré MacroVial, avec étiquette d’identification | Conique intégré | 500 μl | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12163771
|
Thermo Scientific™
C4011-1B |
Flacon ColorBand à sertir de 11 mm | Fond plat | 2 ml | Bleu |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12173771
|
Thermo Scientific™
C4011-1G |
Flacon ColorBand à sertir de 11 mm | Fond plat | 2 ml | Vert |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12183771
|
Thermo Scientific™
C4011-1R |
Flacon ColorBand à sertir de 11 mm | Fond plat | 2 ml | Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12193771
|
Thermo Scientific™
C4011-1Y |
Flacon ColorBand à sertir de 11 mm | Fond plat | 2 ml | Jaune |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10008574
|
Thermo Scientific™
C4011-V1 |
Flacon à sertir de 11 mm | Récupération élevée | 1,5 ml | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Utilisez des flacons à sertir en verre 11 mm Thermo Scientific™ avec bouchons à joint à sertir en aluminium. Ces flacons en verre de haute qualité 11 mm, 2 ml, 12 x 32 mm, s’adaptent à la plupart des marques d’échantillonneurs automatiques. Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A), ils satisfont à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Choisissez le flacon qui répondra le mieux à vos besoins
?non-ascii?- ?non-ascii?
- Ces flacons à large ouverture, faciles à remplir, exigent l’utilisation de micro-inserts de 6 mm de diamètre ?non-ascii?
- Identifiez les échantillons et les volumes avec l’étiquette inscriptible graduée fournie sur certains flacons ?non-ascii?
- Obtenez une extraction optimale des échantillons sans avoir besoin d’inserts distincts grâce aux flacons de micro-échantillonnage à récupération élevée ?non-ascii?
- Optimisez la récupération des principaux composés polaires, labiles ou à interaction hydrophile en utilisant un verre silanisé (désactivé) (en option) ?non-ascii?
Sélectionnez l’insert correspondant à votre échantillon
?non-ascii?- ?non-ascii?
- Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille ?non-ascii?
- Les inserts à point de précision minimisent la perte d’échantillon résiduelle ?non-ascii?
- Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non essentielles ?non-ascii?
Compatibilité avec les échantillonneurs automatiques*
?non-ascii?Compatible avec la plupart des échantillonneurs automatiques HPLC et GC
*Consultez le catalogue de colonnes et consommables pour obtenir plus d’informations sur les échantillonneurs automatiques compatibles.
Spécification
11 mm | |
Transparent | |
Verre |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.