Learn More
Labcon Tubes de stockage de glace sèche de 15 ml ProtectR™ en sachets IntegraPack™
Avec bouchons plats fixés résistants au CO2
113.00€ - 165.00€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; Conformité CE IVD ; IATA 95 kPa |
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité (métrique) | 15 ml |
Forme du fond | Conique |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16644132
|
Labcon
3830-320-000-9 |
Non stérile |
113.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16654132
|
Labcon
3830-325-000-9 |
Stérile |
165.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bouchons étanches en élastomère résistants au CO2
- Certifié empêcher l’acidification lors de l’expédition ou du stockage sur glace sèche
- Zone d’écriture antibavure brevetée
- 3 graduations imprimées en couleur et échelle en lecture inverse
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
- Utilisables au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Naturel | |
Autoclavable | |
Conique | |
Externe | |
4,64 in | |
10 tubes / sachet IntegraPack™ /5 sachets / boîte /2 sachets / boîte | |
ProtectR™ | |
Oui | |
Oui | |
Oui |
ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; Conformité CE IVD ; IATA 95 kPa | |
15 ml | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
Tubes de transport | |
118 mm | |
10 tubes / sachet IntegraPack™ | |
Oui | |
50 | |
Bouchon à vis en polyéthylène |