Learn More
2,2,4-Triméthylpentane ≥99 %, qualité réactif, Honeywell™
122.29 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21688" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21688" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Glass Bottle
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,2,4-Trimethylpentane |
Point de fusion | -107°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.692g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 98°C to 99°C |
Quantité | 2.5 L |
Limite d’explosion | 0.06 |
Point d’éclair | −12°C (10.4°F) |
Température d’allumage | 745°F |
Conditionnement | Glass Bottle |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2,2,4-Trimethylpentane
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: 2,2,4-trimethylpentane