Learn More
2,5-diméthoxy-2,5-dihydrofurane, 97 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran |
Note relative au nom | 99% |
CAS | 332-77-4 |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Densité | 1.0700g/mL |
Point d’ébullition | 160.0°C to 162.0°C |
Point d’éclair | 47°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran,mixture of cis and trans
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.