Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’-désoxycytidine
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
2?-Deoxycytidine (deoxyC) is one of the deoxynucleosides which after phosphorylation to dCTP is used to synthesis DNA via various DNA polymerases or reverse transcriptases. 2?-Deoxycytidine (deoxyC) is the substrate for deoxycytidine deaminase (EC 3.5.4.14) which converts it into 2?-deoxyuridine. 2?-Deoxycytidine is phosphorylated to the nucleotide dCMP by the enzyme deoxycytidine kinase (DCK).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2′-désoxycytidine (désoxyC) est l’un des désoxynucléosides qui, après phosphorylation en dCTP, est utilisé pour la synthèse de l’ADN grâce à diverses ADN polymérases ou transcriptases inverses. La 2′-désoxycytidine (désoxyC) est le substrat de la désoxycytidine désaminase (CE 3.5.4.14) qui la convertit en 2′-désoxyuridine. La 2′-désoxycytidine est phosphorylée au nucléotide dCMP par l’enzyme désoxycytidine kinase (DCK).
Solubilité
Soluble dans l’eau et le DMSO
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
La 2′-désoxycytidine (désoxyC) est l’un des désoxynucléosides qui, après phosphorylation en dCTP, est utilisé pour la synthèse de l’ADN grâce à diverses ADN polymérases ou transcriptases inverses. La 2′-désoxycytidine (désoxyC) est le substrat de la désoxycytidine désaminase (CE 3.5.4.14) qui la convertit en 2′-désoxyuridine. La 2′-désoxycytidine est phosphorylée au nucléotide dCMP par l’enzyme désoxycytidine kinase (DCK).
Solubilité
Soluble dans l’eau et le DMSO
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2'-Deoxycytidine |
Point de fusion | 209°C to 211°C |
Couleur | Blanc |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 87567 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,DMSO. |
Poids de la formule | 227.22 |
Forme physique | Poudre cristalline |