Learn More
2-Méthyl-N-(3-oxétanylidène)propane-2-sulfinamide 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (1,00E+06 mg/L).
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Éviter les matériaux oxydants forts. Hygroscopique.
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (1,00E+06 mg/L).
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Éviter les matériaux oxydants forts. Hygroscopique.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulfinamide |
Quantité | 500 mg |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. (1.00E+06mg/L). |
Poids de la formule | 175.25 |
Pourcentage de pureté | 95% |