Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’-O-méthyluridine, 99 %
Catalog Number 15466629
Click to view available options
Quantité:
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2'-O-Methyluridine
CAS 2140-76-3
Couleur Blanc
Formule moléculaire C10H14N2O6
Numéro MDL MFCD00056054
Quantité 1 g
Synonyme 2'-o-methyluridine, uridine, 2'-o-methyl, 1-2r,3r,4r,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, o 2'-methyluridine, 2-o-methyluridine, 2'-o-methyl uridine, unii-399vzb6tmb, 399vzb6tmb, 2'-o-methyl-uridine, um
Clé InChI SXUXMRMBWZCMEN-ZOQUXTDFSA-N
SMILES COC1C(C(OC1N2C=CC(=O)NC2=O)CO)O
Nom IUPAC 1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)-3-méthoxyoxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 258.23
CID PubChem 102212
ChEBI CHEBI:19227
Poids de la formule 258.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre