Learn More
2-pyrolidinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10479440
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
616-45-5
C4H7NO
85.11
MFCD00005270
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
2-pyrrolidinone, pyrrolidone, butyrolactam, 2-pyrrolidone, 2-oxopyrrolidine, pyrrolidon, 2-ketopyrrolidine, 2-pyrol, pyrrolidinone, gamma-butyrolactam
12025
CHEBI:36592
pyrrolidine-2-one
C1CC(=O)NC1
616-45-5
C4H7NO
85.11
MFCD00005270
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
2-pyrrolidinone, pyrrolidone, butyrolactam, 2-pyrrolidone, 2-oxopyrrolidine, pyrrolidon, 2-ketopyrrolidine, 2-pyrol, pyrrolidinone, gamma-butyrolactam
12025
CHEBI:36592
pyrrolidine-2-one
C1CC(=O)NC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Pyrrolidinone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 25.5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1030g/mL
Point d’ébullition 250.0°C
Point d’éclair 138°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4860 to 1.4880
Quantité 250 mL
Beilstein 21, 236
Merck Index 15, 8130
Gravité spécifique 1.103
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, chloroform, benzene,, ethyl acetate, carbon disulfide
Viscosité 10.2 mPa.s (30°C)
Poids de la formule 85.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide ou masse à faible point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Pyrrolidinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute partie dela peau exposée soigneusement après manipulation.