Learn More
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inox avec maille en fil tissé
Fabriqués en acier inox et disponibles dans une grande variété de tailles. Le tamis de test en acier inox avec maille en fil tissé Fisherbrand™ mesure 200 mm de diamètre.
38.45€ - 540.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 200mm |
---|---|
Matériau de la monture | Acier inoxydable |
Mesh Material | Fil tissé |
Quantité | 1/boîte |
Type | Tamis |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11537542
|
Fisherbrand™
|
1,00 mm |
301.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11567552
|
Fisherbrand™
|
106 μm |
40.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11557552
|
Fisherbrand™
|
125 μm |
52.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11547552
|
Fisherbrand™
|
150 μm |
236.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11597532
|
Fisherbrand™
|
2 mm |
247.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11527552
|
Fisherbrand™
|
212 μm |
41.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11517552
|
Fisherbrand™
|
250 μm |
231.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11527562
|
Fisherbrand™
|
38 μm |
51.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11587542
|
Fisherbrand™
|
425 μm |
63.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11517562
|
Fisherbrand™
|
45 μm |
75.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11507552
|
Fisherbrand™
|
300 μm |
62.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11597023
|
Fisherbrand™
|
4 mm |
86.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11577542
|
Fisherbrand™
|
500 μm |
250.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11507562
|
Fisherbrand™
|
53 μm |
41.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11567542
|
Fisherbrand™
|
600 μm |
42.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11597552
|
Fisherbrand™
|
63 μm |
340.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11557542
|
Fisherbrand™
|
710 μm |
43.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11587552
|
Fisherbrand™
|
75 μm |
44.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11547542
|
Fisherbrand™
|
852 μm |
69.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11577552
|
Fisherbrand™
|
90 μm |
62.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11557562
|
Fisherbrand™
|
20 μm |
540.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11547562
|
Fisherbrand™
|
25 μm |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11537562
|
Fisherbrand™
|
32 μm |
172.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11597542
|
Fisherbrand™
|
355 μm |
38.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11567532
|
Fisherbrand™
|
3,35mm |
98.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11577532
|
Fisherbrand™
|
2,80mm |
84.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11587532
|
Fisherbrand™
|
2,36mm |
74.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11537552
|
Fisherbrand™
|
180 μm |
63.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11507542
|
Fisherbrand™
|
1,70mm |
77.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11517542
|
Fisherbrand™
|
1,40mm |
40.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11527542
|
Fisherbrand™
|
1,18mm |
49.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tamis de test de 200 mm de diamètre
- Cadre en acier inox
- Maille en fil tissé
- Fournis avec un certificat de conformité et une fiche de service
Spécification
200mm | |
Fil tissé | |
Tamis | |
Certificat de conformité et fiche d’enregistrement |
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
Acier inoxydable |