Learn More
3-isobutyl-1-méthylxanthine, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-isobutyl-1-méthylxanthine est utilisée dans l’inhibition de la libération induite par la phényléphrine de 5-hydroxytryptamine des cellules épithéliales neuroendocrine de la muqueuse des voies respiratoires (IC50 = 1,3 um). Inhibe également les canaux ioniques dans la jonction neuromusculaire
La 3-isobutyl-1-méthylxanthine est utilisée dans l’inhibition de la libération induite par la phényléphrine de 5-hydroxytryptamine des cellules épithéliales neuroendocrine de la muqueuse des voies respiratoires (IC50 = 1,3 um). Inhibe également les canaux ioniques dans la jonction neuromusculaire
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Isobutyl-1-methylxanthine |
CAS | 28822-58-4 |
Point de fusion | 200°C to 201°C |
Formule moléculaire | C10H14N4O2 |
Numéro MDL | MFCD00005584 |
Quantité | 100 mg |
Synonyme | 3-isobutyl-1-methylxanthine, ibmx, isobutylmethylxanthine, 1-methyl-3-isobutylxanthine, methylisobutylxanthine, 3-isobutyl-1-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, xanthine, 3-isobutyl-1-methyl, 3-isobutyl-1-methyxanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-methyl-3-2-methylpropyl, methyl-isobutylxanthine |
Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol. |
Clé InChI | APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(C)CN1C2=C(NC=N2)C(=O)N(C)C1=O |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3-Isobutyl-1-methylxanthine
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: 3,7-Dihydro-3-isobutyl-1-methyl-1H-purine2,6-dione