Learn More
Nickel Electro™ Spatules RMN en acier inox
Cette microspatule est recommandée pour les petits échantillons de poudre à introduire dans des tubes RMN de 5 mm de diamètre extérieur.
Marque:  Nickel Electro™ 9575
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01080kg
Code produit. 12882326
  • 8.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-05-2024
Description
  • Spatule RMN, en acier inox 304 norme 18/8 non magnétique, finition brillante.
  • Cette microspatule est recommandée pour les petits échantillons de poudre à introduire dans des tubes RMN de 5 mm de diamètre extérieur
  • La spatule mesure 250 mm de long et vous permet d’atteindre le fond du tube pour retirer facilement les échantillons
  • L’extrémité arrondie de la spatule à pointe incurvée peut être utilisée comme cuillère
  • L’extrémité plate de la spatule peut être utilisée pour casser les échantillons coincés
  • Les deux extrémités mesurent 3,5 mm de large
  • À utiliser avec les applications stériles
  • Conditionnement en paquet standard de 1
Spécification
Spécification
1 de chaque
Autoclavable
Luminosité
-196°C à +550°C
250 mm
Stérile
Spatule RMN
Applications stériles