Learn More
Grant Instruments™ Agitateur-rotateur multifonction vertical 360°
Offre toutes les fonctionnalités : rotation verticale, mouvement de va-et-vient et vibration pour un mélange complet de microtubes et une préparation d’échantillons reproductible. L’agitateur-rotateur multifonction vertical 360° Grant Bio™ comprend un cordon basse tension qui s’adapte facilement aux joints de porte, permettant ainsi une utilisation dans les incubateurs, les réfrigérateurs et les postes de travail.
Marque: Grant Instruments™ PTR-35
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 1.80000kg
Description
- Rotation verticale à 360°, mouvement de va-et-vient et vibration dans un seul produit compact
- Vitesse de rotation verticale : 1 à 100 tr/min
- Rotation réciproque : angle de braquage 1 à 90°
- Vibration : programmable en 1 à 5 secondes
- Séquence de fonctions entièrement programmable, y compris la pause
Spécification
0,5 kg | |
120/230 V, 50/60 Hz | |
4°C à 40°C | |
0,66 A | |
Agitateur rotatif | |
155 mm | |
365 mm | |
26 |
1 à 100 tr/min | |
120/230 V | |
8 W | |
360°, vertical | |
50/60 Hz | |
195 mm | |
1,8 kg | |
1 min à 24 heures |