Learn More
Corning™ Microplaques en PS à rebord bas à 384 puits
À utiliser avec les dosages par fluorescence avec un lecteur de microplaques à détection. Les microplaques en PS à rebord bas à 384 puits Corning™ offrent une faible fluorescence de fond, une dispersion de lumière minimale et des interférences réduites.
Marque:  Corning™ 3769
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 21.90000kg
Code produit. 15772907
  • 3515.62€ / 100 pièces
Expédition estimée: 24-07-2024
Description
Produit adapté aux dosages par fluorescence et luminescence à l’aide de lecteurs de microplaques avec système de détection à partir du haut ou du bas
Spécification
Spécification
Standard
0,06 cm2
Blanc, Fond transparent
110,5 μL
Non stérile
Plat
20/boîte
11,6 mm
Avec couvercle
16 x 24
PS
384
Non liant
100/carton
127,8 x 85,5 x 14,35 mm (5 x 3,36 x 0,56 po)
Haut / Bas : 3,63/2,82 mm