Learn More
Greiner Bio-One Microplaque à fond plat anti-fixation en polystyrène à 384 puits
Fournit des propriétés de liaison biomoléculaire non spécifiques ultra faibles. La microplaque à fond plat anti-fixation en polystyrène à 384 puits Greiner Bio-One présente une stabilité de surface à long terme sans dégradation ni lixiviation.
780.80€ - 811.96€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Array | 16 x 24 |
Matériau | Polystyrène |
Nbre de puits | 384 |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11866091
|
Greiner Bio-One
781900 |
Noir |
780.80€
40 pièces |
N/A | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11893891
|
Greiner Bio-One
781904 |
Blanc |
811.96€
40 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Lie les protéines, l’ADN, l’ARN
- Sensibilité de dosage plus élevée avec un bruit de fond réduit
- Augmentez la sensibilité du dosage <
Service Plan
Non
Spécification
Standard | |
Polystyrène | |
Non stérile |
16 x 24 | |
384 |