Learn More
4-bromo-2,1,3-benzothiadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-2, 1, 3-benzothiadiazole |
% min. CAS | 94.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 215.07 |
Pourcentage de pureté | 95% |