Learn More
4-Iodo-2,1,3-benzothiadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Iodo-2, 1, 3-benzothiadiazole |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 262.07 |
Pourcentage de pureté | 97% |