Learn More
Fisherbrand™ Bac de distribution acrylique à 4 compartiment
Gardez les articles de rechange pour le laboratoire et le bureau facilement accessibles. Les boîtes de distribution en acrylique Fisherbrand™ disposent de grandes ouvertures avec couvercles à charnière pour faciliter le remplissage et la distribution. Les bacs transparents robustes facilitent la surveillance des niveaux d’inventaire. Quatre compartiments permettent d’organiser les petites pièces.
Marque: Fisherbrand™
94.97 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.25100kg
Description
- Idéal pour les pointes de pipettes, tubes, raccords, filtres pour seringues, septa et autres petits articles de laboratoire et de bureau
- En acrylique transparent et de 3 mm d’épaisseur pour une inspection des stocks en un regard
- Couvercles à charnière sur des ouvertures de taille généreuse pour un remplissage et une distribution rapides
- Quatre compartiments permettent d’organiser et de classer les éléments
- Les couvercles rabattables conservent les produits en toute sécurité et à l’abri de la poussière
- Comprend des pieds en caoutchouc antidérapants
Spécification
Réservoir de stockage | |
Transparent | |
278 mm | |
217 mm |
Acrylique | |
1/boîte | |
158 mm |