Learn More
4-(tri-n-butylstannyl)thiazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15418097
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
4-(Tri-n-butylstannyl)thiazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-(tri-n-butylstannyl)thiazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 173979-01-6
Formule moléculaire C15H29NSSn
Poids moléculaire (g/mol) 374.17
Numéro MDL MFCD01319073
Clé InChI YYQKQPYPLADFMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tributylstannyl thiazole, 4-tributylstannyl-1,3-thiazole, 4-tributylstannylthiazole, 4-tri-n-butylstannyl thiazole, 4-tributylstannanyl-1,3-thiazole, 4-tributylstannanyl-thiazole, 4-tri-n-butylstannylthiazole, 4-thiazolyltri-n-butylstannane, tri-n-butyl-4-thiazolyltin
CID PubChem 2763258
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CSC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Tri-n-butylstannyl)thiazole
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2788
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Nom IUPAC tributyle(1,3-thiazol-4-yl)stannane
Poids de la formule 374.17
Pourcentage de pureté 95%