Learn More
Thermo Scientific™ Rotor swing-out 4 x 100 ml
Associez le rotor à godet oscillant Thermo Scientific™ 4 x 100 ml à un couvercle étanche aux aérosols en option pour une plus grande protection des échantillons.
Marque:  Thermo Scientific™ 75007591
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 1.23140kg
Code produit. 10751401
  • 860.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-08-2024
Description
Associez le rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ 4 x 100 ml à un couvercle étanche aux aérosols en option pour une plus grande protection.
Spécifications
  • Sa capacité est modulable grâce à des adaptateurs : 1,5 à 100 ml
  • Capacité : 4 × 100 ml
  • Vitesse/FCR max. : 4 000 tr/min / 2 590 x g
Informations de commande :
Godets ronds (75007555), adaptateurs pour tubes et couvercle étanche aux aérosols à commander séparément. Contactez votre interlocuteur commercial pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Thermo Scientific™ Primo™/Primo R
Spécification
Spécification
Rotor à godets oscillants 4 × 100 ml
4 x 100 ml
4 000 tr/min
100 mm
Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Primo et Primo
Oui
Rotor swing-out
2,590 ×g
14,5 cm
44 mm
Confinement biologique certifié par le CAMR, HPA, à Porton Down, R.U