Learn More
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4“-hydrate de sel de monosodium d’acide disulfonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4-disulfonic acid monosodium salt hydrate is used in the accurate determination of sub microgram levels of serum iron. (i.e.. reagent for the spectrophotometric determination of Fe).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4″-hydrate de sel de monosodium d’acide disulfonique est utilisé pour déterminer avec précision les niveaux de fer de sérum (au sous-microgramme près). (réactif de détermination spectrophotométrique du Fe).
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement).
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4″-hydrate de sel de monosodium d’acide disulfonique est utilisé pour déterminer avec précision les niveaux de fer de sérum (au sous-microgramme près). (réactif de détermination spectrophotométrique du Fe).
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement).
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Specifications
Nom chimique ou matériau | 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulfonic acid monosodium salt hydrate |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 5222087 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (partly). |
Poids de la formule | 492.47 (Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 97% |