Learn More
5-Méthoxytryptamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10193424
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Methoxytryptamine
CAS 608-07-1
Point de fusion 120.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H14N2O
Quantité 1 g
Merck Index 15,6076
Synonyme 5-methoxytryptamine, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine, mexamine, methoxytryptamine, 3-2-aminoethyl-5-methoxyindole, 5-mot, mexamine base, 5mot, o-methylserotonin, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methoxy
Clé InChI JTEJPPKMYBDEMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CCN
Nom IUPAC 2-(5-méthoxy-1H-indol-3-yl)éthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 190.24
CID PubChem 1833
ChEBI CHEBI:2089
Poids de la formule 190.24
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Methoxytryptamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.