Learn More
Labcon Tubes à centrifuger MetalFree™ de 50 ml avec bouchons plats
Certifié exempt de métaux à 1 partie par milliard de 21 métaux commun
271.42€ - 278.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE |
---|---|
Couleur | Naturel |
Capacité (métrique) | 50 ml |
Jetable | Oui |
Matériau | Résine USP classe VI polypropylène |
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16664052
|
Labcon
3184-345-001-9 |
50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
271.42€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16674062
|
Labcon
3194-335-001-9 |
25 tubes/rack / 20 racks/boîte |
278.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tube à centrifuger conique
- Avec bouchons à vis plats fixés
- Bloque 100 % de la lumière UVA, UVB et UVC, mais laisse passer la lumière visible
- Graduations imprimées en blanc
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
- Utilisables au congélateur jusqu’à -80°C
- Tubes autoclavables
- Capacité : 50 ml
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE | |
50 ml | |
Résine USP classe VI polypropylène | |
Autoclavables | |
Oui | |
5 à 45 par incréments de 1 |
Naturel | |
Oui | |
Stérile | |
29 mm | |
Oui |