Learn More
Labcon Tubes de stockage de glace sèche de 50 ml ProtectR™ en sachets IntegraPack™
Avec bouchons plats résistants au CO2 fixés
Marque: Labcon 3880-325-000-9
109.93 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21901" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.81440kg
Description
- Bouchons étanches élastomères résistants au CO2
- Certifiés pour empêcher l’acidification due au transport ou au stockage de la glace sèche
- Surface d’écriture anti-traces brevetée
- Graduations imprimées en 3 couleurs et échelle de lecture inverse
- Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Naturel | |
Autoclavables | |
Conique | |
Externe | |
4,53 po | |
10 tubes/sac IntegraPack™ / 5 sacs/sachet / 2 sachets/boîte | |
ProtectR™ | |
Oui | |
50 | |
Bouchon à vis en polyéthylène |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE DIV ; IATA 95 kPa | |
50 ml | |
Résine de PP de classe USP VI | |
Tubes de transport | |
115 mm | |
10 tubes / sachet IntegraPack™ | |
Stérile | |
Oui | |
Oui | |
Oui |