Learn More
6-Aminobenzoxazole 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le 6-aminobenzoxazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Le 6-aminobenzoxazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 6-Aminobenzoxazole |
Point de fusion | 95°C to 97°C |
Couleur | Orange à marron |
Quantité | 1 g |
Sensibilité | Air Sensitive |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 134.1 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Forme physique | Solide |