Learn More
LMS™ Incubateur réfrigéré série 1A modèle 80NP, 76 L, aluminium pré-revêtu
Plage de températures : –10°C à +50°C
Marque: LMS™ 80NP
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 40.00000kg
Description
- Gamme d’incubateurs réfrigérés disposant d’une surface externe en acier émaillé blanc, d’une isolation en mousse et d’un intérieur en aluminium préenduit blanc
- Contrôle de la température fiable et précis
- Modèles standard et programmables disponibles
- Les modèles programmables offrent un contrôle multiple de la température dans plusieurs zones horaires
- Plage de températures : -10,0°C à +50,0°C, variation de température avec charge de travail moyenne : ± 0,5°C.
- Bac de récupération des condensats auto-évaporant
- Étagères métalliques à revêtement en plastique blanc
- Économe en énergie et écologique
- Chauffage et refroidissement du DPI pour assurer une température interne stable
- Coupure de sécurité préréglée
- Système de réfrigération hermétique
- Verrou de porte
- Grande simplicité d’utilisation et de lecture des commandes
- Gamme complète d’accessoires en option disponibles : éclairage à DEL, hublot d’accès, portes intérieures en plexiglas, système d’alarme, prise interne et enregistreur graphique
- Idéal pour les applications telles que les études de croissance, les tests B.O.D., la germination et la vernalisation des graines, la culture des tissus, l’enzymologie, les études sériques et l’immunologie, le stockage des échantillons ou les tests de durée de conservation des produits
Spécification
ISO 9001:2008 | |
Incubateur de paillasse ou sous paillasse | |
Aluminium pré-enduit | |
420 mm x 386 mm | |
Acier doux émaillé au four | |
-10°C à +50°C | |
Numérique | |
Mousse de PUR | |
Sans CFC | |
2 ans | |
17,5 po | |
445 mm | |
15,7 po | |
400 mm | |
490 mm | |
240 V |
Programmable | |
76 L | |
Circulation d’air assistée par ventilateur via la chambre de prémélange | |
LED en option | |
2 | |
Incubateur réfrigéré | |
2 plateaux | |
80NP | |
± 0,1°C | |
20,5 po | |
520 mm | |
30,7 po | |
780 mm | |
19,3 po | |
40 kg | |
50/60 Hz |