Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Boîtes de stockage cryogénique en polypropylène 81 emplacements
Les boîtes de stockage en PP fournissent un stockage compact et garde les flacons cryogéniques organisés sur la paillasse, dans le congélateur ou pendant le transport. Contrairement aux boîtes en carton, ces boîtes robustes résistent à l’humidité et à une utilisation intensive.
Marque:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F18852-0011
69.93 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.87300kg
Code produit. 15590082
  • 77.15€ / 5 pièces
En stock
Description
ulliUtiles à des températures de -80 deg;C à +121 deg;C/liliLes boîtes de 9 x 9 rangées et 81 emplacements peuvent contenir des tubes flacons de cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2,0 ml/liliCinq choix de couleurs ; utile pour l’organisation et l’identification visuelle rapide des échantillons/liliDes couvercles transparents translucides à soulever à fixation sécurisée vous permettent de visualiser facilement le contenu ; panneaux mats sur deux côtés pour un étiquetage facile/liliLa grille alphanumérique vous permet de suivre les échantillons individuels/liliProfil ldquo;antidérapantrdquo; moulé dans le fond et le couvercle pour un empilage sûr/li/ulbDimensions des boîtes :/b 14 x 14 x 4,8 cmbr /
Spécification
Spécification
Naturel
Fournit un stockage compact et garde les flacons cryogéniques organisés sur la paillasse, dans le congélateur ou pendant le transport
Tubes et flacons cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2 ml
81
5/boîte
-80°C à +121°C
PP
Tubes et flacons cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2,0 ml
Étiquette de grille alphanumérique, couvercles transparents translucides, panneaux mats sur deux côtés
Boîte de stockage cryogénique
-112°F à +249,8°F