Learn More
Greiner Bio-One Microplaques de cristallisation CrystalQuick™ à 96 puits
Pour applications automatisées. Les microplaques de cristallisation CrystalQuick™ à 96 puits Greiner Bio-One sont optimisées pour l’étanchéité avec un film adhésif VIEWseal™.
1335.60€ - 3317.80€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Couleur | Transparent |
Matériau | PS |
Nbre de puits | 96 |
Code produit | Marque | Type de produit | Type de puits | Volume (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Type de puits | Volume (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10540593
|
Greiner Bio-One
609120 |
Étalon | Rond | 1,9 μl |
1506.26€
40 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10378913
|
Greiner Bio-One
609171 |
Étalon | Carrées | 3,9 μl |
3127.00€
80 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10582954
|
Greiner Bio-One
609820 |
LBR | Rond | 1,9 μl |
1584.70€
40 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10145553
|
Greiner Bio-One
609871 |
LBR | Carrées | 3,9 μl |
3317.80€
80 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10010372
|
Greiner Bio-One
609101 |
Étalon | Carré | 4,1 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10388913
|
Greiner Bio-One
609801 |
LBR (faible biréfringence) | Carrées | 4,1 μL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Non stérile
- PS
- Bonnes propriétés optiques
- Avec puits de cristallisation par réservoir
- Codage alphanumérique des puits
- Avec le couvercle CrystalDrop™, des expériences sont possibles avec la méthode de goutte assise et de goutte suspendue
Spécification
Standard | |
Transparent | |
96 | |
Applications en goutte assise, avec différents profils de puits et différentes propriétés de matériau |
8 x 12 | |
PS | |
Non stérile |