Learn More
Thermo Scientific™ Kits de plaques à 96 puits WebSeal™ avec tapis de scellage
Gagnez du temps et réduisez le risque de contamination croisée grâce aux kits pratiques de plaques à 96 puits conditionnées avec des flacons en verre ou en PTFE pré-assemblés.
76.71€ - 469.00€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Gamme de produits | WebSeal™ |
Type de produit | Kit de plaque à insert en verre avec tapis à 96 positions |
Nbre de puits | 96 |
Code produit | Marque | Description | Profile | Volume total (métrique) du puits | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Profile | Volume total (métrique) du puits | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15132769
|
Thermo Scientific™
60180-K100 |
Microplaque à 96 puits petit volume avec tapis de scellage | Conique | 500 μl | Silicone/PTFE, Verre |
427.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15142769
|
Thermo Scientific™
60180-K101 |
Microplaque à 96 puits petit volume avec tapis de scellage et outil de découpe | Conique | 700 μl | Silicone/PTFE, Verre |
355.32€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15162769
|
Thermo Scientific™
60180-K104 |
Microplaque à 96 puits avec tapis de scellage et outil de découpe | Rond | 1 100 μl | Silicone/PTFE, Verre |
363.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15182769
|
Thermo Scientific™
60180-K106 |
Plaque à 96 DeepWell avec tapis de scellage | Rond | 1 500 μl | Silicone/PTFE, Verre |
449.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15192769
|
Thermo Scientific™
60180-K107 |
Plaque à 96 puits carrés avec tapis de scellage | Resserré | 1 000 μl | Silicone/PTFE, Verre |
89.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15152769
|
Thermo Scientific™
60180-K103 |
Microplaque à 96 puits petit volume avec tapis de scellement et outil de découpe | Rond | 700 μl | Silicone / PTFE ; PTFE, PTFE |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15112779
|
Thermo Scientific™
60180-K109 |
Plaque à 96 puits carrés avec tapis de scellage – bouchon plein | Resserré | 1 000 μl | Silicone / PTFE, Verre |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Gagnez du temps et réduisez le risque de contamination croisée avec les kits de plaques à 96 puits Thermo Scientific™ WebSeal™ avec tapis de scellage. Compatibles avec tous les échantillonneurs automatiques configurés pour 96 puits, les kits prêts à l’emploi se composent d’un vaste choix de microplaques à 96 puits, de flacons en verre ou en PTFE pré-insérés et de tapis de scellage en silicone/PTFE.
- Les kits pratiques de plaques à puits comprennent des flacons en verre ou en PTFE pré-insérés et des tapis de scellage 96 positions. Certains d’entre eux comprennent des outils de découpe
- Les tapis permettent de sceller les échantillons pour le stockage
- Les plaques sont dotées d’un insert en verre pour une plus grande inertie par rapport aux plaques en PP pur
- Un outil de découpe unique permet de supprimer des échantillons individuels en conservant le scellage, ce qui élimine la contamination croisée
Spécification
Étalon | |
WebSeal™ | |
96 |
8 x 12 | |
Kit de plaque à insert en verre avec tapis à 96 positions |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.