Learn More
Thermo Scientific™ Plaque transparente UV à 96 puits, boîte de 10
Effectuez des quantifications dʼADN et de protéines à des plages de 260 nm et 280 nm grâce aux microplaques Thermo Scientific™ Nunc™ UV 96 puits.
Marque: Thermo Scientific™ 8404
766.21 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 1.80000kg
Description
Effectuez des quantifications dʼADN et de protéines à des plages de 260 nm et 280 nm grâce aux microplaques Thermo Scientific™ Nunc™ UV 96 puits. Le format 96 puits permet dʼobtenir un débit plus important de lecture dʼéchantillons par rapport au format cuvettes.
Spécification
Sans couvercle | |
8 × 12 | |
Nunc™ | |
Microplaque | |
96 | |
UV | |
40 | |
40 / carton |
Microplaque Nunc 96 puits UV transparente en paquet de 10 / 40 | |
10/sachet, 40/boîte | |
Transparent | |
342 μl | |
Non stérile | |
Plat | |
10 |
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos Conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter sa date d’expédition. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.