Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre à filetage court 9 mm, à ouverture large, ambré
Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.
21.85€ - 138.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
---|---|
Matériau | Verre |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Type de goulot | Filetage court |
Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
Code produit | Marque | Type de base | Volume (métrique) | Marking Spot | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de base | Volume (métrique) | Marking Spot | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10080952
|
Fisherbrand™
|
Fond plat | 1.85 ml | Oui | Réparés |
23.45€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11595894
|
Fisherbrand™
|
Fond plat | 1,85 ml | Non | Silanisé |
65.65€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10145714
|
Fisherbrand™
|
Fond plat | 0,34 ml | Oui | Bouchon fixé |
138.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16398357
|
Fisherbrand™
|
Fond plat | 1,85 mL | Non | SureStop |
21.85€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- 9 mm
- Filetage court
- Verre
- Large ouverture
- Ambré
Spécification
11,6 mm | |
GC, HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
100 |
Verre | |
Filetage court | |
32 mm | |
ND9 |