Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons à filetage court de 9 mm, PP, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en RedRubber / PTFE
Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés
40.45€ - 48.50€
Spécification
Couleur de bouchon | Bleu |
---|---|
Matériau (doublure) | Caoutchouc rouge/PTFE ; |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
Volume (métrique) | 1,85 ml |
Code produit | Marque | Matériau | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11505934
|
Fisherbrand™
|
Verre hydrolytique de classe 1 | Non |
48.50€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12306202
|
Fisherbrand™
|
verre | Non |
40.45€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15186425
|
Fisherbrand™
|
Verre | Oui |
44.17€
1 kit |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- ND9
- 9mm
- Verre
- Transparent
- 1,5ml
- Bouchon à vis
- Orifice central (6 mm)
- PP
- RedRubber / PTFE
- 1,0 mm d’épaisseur
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Bleu | |
Transparent | |
1,85 ml | |
PP | |
32 mm |
Caoutchouc rouge/PTFE ; | |
11,6 mm | |
100 | |
Bouchon à vis | |
9-425 |