Learn More
Acétonitrile, UHPLC-MS, Thermo Scientific™
Spécification signal-bruit unique pour l’industrie chimique où la qualité du solvant est directement liée à la sensibilité du spectromètre de masse.
Brand: Thermo Scientific A956-1
189.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.03
Additional Details : CAS : 75-05-8 Poids : 0.78100kg Transport : UN number : 1648 Chem class : 3 Pack group : II
Description
Acétonitrile, C2H3N, numéro CAS-75-05-8, cyanure de méthyle, méthanecarbonitrile, cyanométhane, acétonitrile, mecn, méthane, cyano, cyanure de méthyle, éthanenitrile, méthylkyanide, nitrile d’éthyle, 1 L
Specifications
Acetonitrile | |
75-05-8 | |
Incolore | |
81°C | |
−40°C (-40°F) | |
Liquide | |
99.9% minimum by GC | |
C2H3N | |
97mbar at 20°C | |
0.01% max. | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
acétonitrile | |
6342 | |
UHPLC-MS |
-46°C | |
≤0.005 AU at 235nm, ≤0.005 AU at 254nm, ≤1.00 AU at 190nm, ≤0.005 AU at 254nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.015 AU at 225nm, ≤0.025 AU at 215nm, ≤0.015 AU at 225nm, ≤0.04 AU at 205nm, ≤0.03 AU at 210nm, ≤0.04 AU at 205nm, ≤0.05 AU at 200nm | |
0.781 g/cm3 | |
1 L | |
Flacon en verre borosilicaté transparent | |
0.8ppm max. | |
0.008meq/g max. | |
0.0006meq/g max. | |
0.36 cP at 20°C | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CC#N | |
41.053 | |
CHEBI:38472 |
Safety and Handling
- Acetonitrile
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
RuO - Usage exclusivement réservé à la recherche