Learn More
Fisherbrand™ Bac de distribution acrylique à 1 compartiment
Gardez les articles de rechange pour le laboratoire et le bureau facilement accessibles. Les boîtes de distribution en acrylique Fisherbrand™ disposent de grandes ouvertures avec couvercles à charnière pour faciliter le remplissage et la distribution. Les bacs transparents robustes facilitent la surveillance des niveaux d’inventaire.
Marque: Fisherbrand™
90.65 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21679" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.85500kg
Description
- Idéal pour les pointes de pipettes, tubes, raccords, filtres pour seringues, septa et autres petits articles de laboratoire et de bureau
- En acrylique transparent et de 3 mm d’épaisseur pour une inspection des stocks en un regard
- Couvercles à charnière sur des ouvertures de taille généreuse pour un remplissage et une distribution rapides
- Le couvercle rabattable conserve les produits en toute sécurité et à l’abri de la poussière
- Comprend des pieds en caoutchouc antidérapants
Spécification
Bac distributeur | |
Transparent | |
194 mm | |
184 mm |
Acrylique | |
1/boîte | |
194 mm |