Learn More
OHAUS™ Balances de précision Adventurer
Trouvez le bon équilibre entre des fonctionnalités ingénieuses et des capacités de pesée fonctionnelles et simples. Les balances de précision Ohaus™ Adventurer incorporent toutes les applications nécessaires pour la pesée de routine et les activités de mesure.
Marque: OHAUS™ 30206084
857.08 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 5.80000kg
Description
ulliStabilisation rapide et fonctionnement fiable améliorés grâce à l’option AutoCalTM qui garantit de grandes performances de pesée et des résultats précis et reproductibles pour les applications de laboratoire standard/liliL’écran tactile en couleur avec un grand angle de vision permet d’accéder à toutes les applications des balances Adventurer, tandis que les deux ports USB dotés de la capacité de suivi des BPL / BPF permettent la surveillance et la communication des données/liliLes modèles 1 mg disposent d’un pare-vent en deux parties, monté sur le dessus avec des portes qui s’ouvrent en grand offrant suffisamment de place pour l’installation de l’échantillon, tandis que les modèles 0,01 g et 0,1 g sont dotés de grands plateaux de pesée/li/ulSpécification
Metrology: OIML R76, EN 45501 (Class I, nmax 320000, Class II, nmax 52000), Product Safety: EN 61010-1, IEC 61010-1, Electromagnetic Compatibility: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emissions Class B, Immunity Industrial Requirements), GLP/GMP Compliant | |
Precision Balance AX2201/E | |
Écran graphique tactile VGA pleine couleur avec luminosité contrôlée par l'utilisateur | |
AC Adapter | |
Metal Base, ABS Top Housing, Stainless Steel Pan | |
82 g | |
0,100000 g | |
1,500 s | |
10°C to 30°C | |
2 years | |
354 x 230 x 100 mm | |
354 mm | |
230 mm | |
100 mm | |
7.7 in. | |
195 mm | |
4,200 kg | |
100/240 V | |
AC Adapter Input: 50/60 Hz | |
External |
RS232, hôte USB, dispositif USB (inclus). Sortie de données BPL/BPF avec horloge en temps réel. | |
2200 g | |
0,100000 g | |
0,200000 g | |
1.5 sec. | |
AX2201/E | |
5 ppm/°C | |
50°F to 86°F | |
2000 g, OIML F1 ou ASTM CL 2 | |
Gramme, Milligramme, Carat, Once, Once Troy, Livre, Pennyweight, Grain, Newton, Momme, Mesghal, Tael Hong Kong, Tael Singapour, Tael Taiwan, Tical, Tola, Baht, Custom | |
13.93 in. | |
6.9 in. | |
175 mm | |
13.93 in. | |
354 mm | |
10.1 lb. | |
AC Adapter Input: 100/240 V, 0.3 A, 50/60 Hz | |
AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A | |
No | |
Chinois, Anglais (US), Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais (BR), Espagnol (MX) |