Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, température de gélification élevée, réactif de biologie moléculaire
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
High gel strength allows gel formation at low concentrations. Ideal for antibiotic sensitivity assays, RID, double diffusion and other immunological applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- La haute résistance au gel permet la formation de gel à de faibles concentrations
- Idéal pour les dosages de sensibilité aux antibiotiques, le RID, la double diffusion et d’autres applications immunologiques
Spécification
Nom chimique ou matériau | Agarose |
Note relative au nom | high gelling temperature, Molecular Biology Reagent |
Forme physique | Poudre |
Couleur | Blanc |
Quantité | 25 g |
Sensibilité | Hygroscopic; Moisture sensitive |