Learn More
Agarose, qualité réactif de biologie moléculaire, MP Biomedicals™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | Agarose |
Forme physique | Poudre |
Couleur | Blanc |
Quantité | 500 g |
Qualité | Réactif de biologie moléculaire |