Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Recharge de parfum Melodie™
La recharge de parfum Kimberly-Clark™ Melodie™ élimine les odeurs indésirables et améliore l’expérience utilisateur de n’importe quel environnement avec des touches florales et épicées.
Marque: Kimberly-Clark Professional™ 6135
77.89 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22916" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : CAS : 67-63-0 Poids : 1.62600kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Description
- Compatible avec l’ancienne gamme de distributeurs AirCare
- Améliore l’hygiène
- Améliore le confort et l’entretient
- Permet de contrôler les coûts grâce à une distribution contrôlée
Spécification
310 ml | |
Recharge de parfum d’ambiance |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.