Learn More
Syngene™ Station de travail pour produits chimiques sans conduit pour évaporateur rotatif AirClean™ avec contrôleur AirSafe™
La station de travail pour produits chimiques sans conduit pour évaporateur rotatif AirClean™ avec contrôleur AirSafe™ est spécialement conçue pour protéger les évaporateurs rotatifs, les équipements de chromatographie et les équipements d’automatisation tout en assurant un accès illimité aux opérateurs.
Marque: Syngene™ SYN-AC23824A220-E
Informations supplémentaires : Poids : 90.71000kg
Description
Les enceintes pour évaporateur rotatif AirClean™ Systems sont conçues spécifiquement pour le confinement des évaporateurs rotatifs, des équipements de chromatographie et des équipements d’automatisation, tout en assurant un accès illimité aux opérateurs. La coque en polycarbonate transparent et les portes coulissantes horizontales offrent une visibilité et un accès ergonomique pour la surveillance de l’équipement confiné. Le contrôleur de sécurité automatique AirSafe™ maintient le débit d’air et assure une surveillance continue de l’état des filtres. Avec une profondeur de 24 pouces et une largeur de 38 pouces, cette enceinte prend très peu d’espace sur la paillasse.
Caractéristiques standard- Contrôleur de sécurité automatique AirSafe™
- Base intégrale avec rebord anti-déversement profond
- Aucun conduit nécessaire
- Aucune installation requise : se branche directement sur une prise électrique standard de 110 V ou 220 V
- Fonctionnement extrêmement silencieux < 49 dB(A)
- Protège l’équipement tout en assurant un accès total à l’opérateur
- Minuteur de laboratoire
- Portes d’accès coulissantes et horizontales pour la manipulation des équipements
- Filtration au charbon lié en phase gazeuse
- Verrouillage de sécurité du filtre pour garantir un remplacement correct du filtre
- Testé conformément aux normes UL 61010-1, CSA C22.2 n° 61010-1 et EN 61326-1
- Le ventilateur sans balai et sans étincelles est équipé d’un post-filtre
- La base profonde retient efficacement les déversements accidentels
- Les filtres et les composants électroniques se trouvent au-dessus de l’espace de travail, évitant ainsi tout risque de déversement de produits chimiques dans ces zones sensibles
- Surveillance en temps réel du lit de filtration installé
Spécification
Enceinte de confinement des équipements | |
610 mm | |
38 in |
24 in | |
Contrôleur AirSafe™ | |
97 cm |