Learn More
Bel-Art™ Gants pour autoclave tout en coton\Terry
37.31 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Longueur (métrique):
330 mm
Couleur:
Orange
Type de manchette de gant:
Manchette
Temperature (Metric) Max:
232°C
Description
Pour manipuler les objets chauds hors de l’autoclave ou du four, ou pour toute autre protection contre la chaleur. Les gants Autoclave Bel Art™ en coton éponge sont doux, flexibles et durables.
- Résistent à la chaleur jusqu’à 232°C ; remplacent les gants dangereux en amiante
- Les gants à deux longueurs assurent une protection des poignets et des avant-bras
- La couleur orange vif offre une haute visibilité
- Lavez-les en machine, laissez-les sécher à l’air ou utilisez le support pour gants Lab-Aire™ II
- Marquage CE
- PAS étanches
- Ne PAS utiliser avec de la glace sèche
Spécification
Couleur | Orange |
Laboratory/Cleanroom Use | Oui |
Latex Free | Oui |
Matériau | Coton, Tissu éponge |
Poudré | Non poudrés |
Type de produit | Gants |
Temperature (Metric) Max | 232°C |
Type de manchette de gant | Manchette |
Quantité | 1 de chaque |
Résistant à | Haute température |