Learn More
Allyltri-n-butylétain, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11378955
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Allyltri-n-butyltin acts as an allylation reagent for aldehydes catalyzed by chiral Lewis acids and ytterbium(III) trifluoromethanesulfonate. It is also used to prepare homoallylic alcohols with trichloro-1,3,5-triazene. Further, it plays an important role for tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) catalyzed coupling reaction with iodoquinones and allyl acetates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’Allyltri-n-butyltine agit comme réactif d’allylation pour les aldéhydes catalysés par les acides chiraux de Lewis et le trifluorométhanesulfonate d’ytterbium(III). Il permet de préparer des alcools homoallyliques avec du trichloro-1,3,5-triazène. De plus, il joue un rôle important pour la réaction de couplage catalysée par le tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0) avec les iodoquinones et les acétates d’allyle.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24850-33-7
Formule moléculaire C15H32Sn
Poids moléculaire (g/mol) 331.13
Numéro MDL MFCD00010346
Clé InChI YLGRTLMDMVAFNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyltributyltin, allyltributylstannane, allyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-2-propenyl, tributyl prop-2-en-1-yl stannane, allyl tributyl stannane, unii-aor8od4103, tributyl-2-propenylstannane, tri-n-butyl-2-propenylstannane, allyl tributyltin
CID PubChem 90628
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyltri-n-butyltin
Densité 1.079
Point d’ébullition 100°C to 102°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair 103°C (217°F)
Indice de réfraction 1.486
Quantité 25 g
Numéro UN UN2788
Beilstein 3588340
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Nom IUPAC tributyl(prop-2-en-1-yl)stannane
Poids de la formule 331.12
Pourcentage de pureté 97%