Learn More
Ansell Gants d’immersion en nitrile AlphaTec™ série 58-535
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
Offrent une dextérité avec résistance aux coupures, aux perforations et aux abrasions ainsi qu’aux produits pétrochimiques, aux huiles, aux graisses, aux pesticides et à d’autres produits chimiques agricoles
- Résistance aux produits chimiques
- Gants en nitrile entièrement revêtus
- Épaisseur : 11 mil
- Surface de préhension gaufrée pour une meilleure préhension dans des conditions humides et huileuses
- Rouges avec revêtement noir
- Leur conception confortable réduit la fatigue
Spécification
Certifications/Conformité | FDA 21 CFR 177-2600 |
Couleur | Vert, Gris |
Dimensions | 7 |
Type de manchette de gant | Manchette |
Matériau de revêtement | Acrylique |
Quantité | 6 paires |
Séries | 58-535B |