Learn More
Invitrogen™ Ambion™ In Vivo Negative Control #1 siRNA
ARNsi de contrôle négatif n°1 Ambion™ in vivo
Marque: Invitrogen™ 4459405
616.40 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Contrôles d’ARNic Ambion™ in vivoQue sont les ARNic Ambion™ in vivo ?
Les ARNic Ambion™ in vivo sont conçus à l’aide de l’algorithme éprouvé Silencer™ Select et intègrent des modifications chimiques pour une meilleure stabilité du sérum avec une administration in vivo. La stabilité sérique ajoutée ne compromet pas les performances des siARN. Les ARNic Ambion™ in vivo se sont révélés non toxiques in vivo (souris) et non immunogènes (tests cellulaires). Dans les tests cellulaires, les ARNic Ambion™ in vivo présentent une puissance équivalente ou supérieure à celle des ARNic Silencer™ Select. Le résultat est une meilleure confiance dans vos expériences siARN in vivo, une meilleure réduction des risques lorsqu’elles sont associées à une solution de livraison efficace et l’assurance d’effets non spécifiques limités.
ARNic de contrôle négatif
Les ARNic de contrôle négatif, des ARNic avec des séquences qui ne ciblent aucun produit génétique, sont essentiels à la détermination des effets de l’apport d’ARNic et à la mise à disposition d’une ligne de base pour comparer les échantillons traités par ARNic. Les ARNic Ambion™ in vivo ne possèdent pas de similarité de séquence significative avec les séquences de gènes de souris, de rat ou d’humain. Ces ARNic de contrôle négatif ont été testés par analyse microréseau et ont démontré des effets minimaux sur l’expression génétique. En outre, cet ARNic de contrôle négatif a été testé lors de tests cellulaires à plusieurs paramètres et il a été démontré qu’il n’avait pas d’effets importants sur la prolifération et la viabilité cellulaires, ni sur la morphologie des lignées cellulaires testées.
Le contrôle de la qualité
Ambion™ synthétise et purifie chaque ARNic Ambion™ in vivo dans des installations de pointe pour respecter les normes de qualité les plus strictes. Dans le cadre de nos procédures rigoureuses de contrôle de la qualité, chaque oligonucléotide d’ARN est analysé par spectrométrie de masse MALDI-TOF et nous utilisons la HPLC pour en surveiller la pureté. Pour garantir la plus haute des qualités, nous évaluons également chaque ARNic d’hybridation par électrophorèse sur gel afin de confirmer que les chaînes hybrident correctement. Il en résulte un ARNic de qualité supérieure, qui est purifié et prêt à l’emploi.
Contrôles compatibles in vivo
Nos ARNic de contrôle compatibles in vivo sont soumis à ce niveau supplémentaire de purification et d’essai requis pour l’administration d’ARNic chez les animaux. Après purification HPLC et recuit, chaque siARN est davantage purifié à l’aide d’un procédé qui élimine l’excès de sel via une membrane semi-perméable. Le résultat est un siARN très pur avec une teneur minimale en sel, adapté aux applications in vivo. Les siARN in vivo sont ensuite filtrés stériles et testés pour détecter la présence d’endotoxines. À des concentrations de 50 µM en présence d’eau déionisée, les ARNic compatibles in vivo contiennent moins de 5,0 mM Na+, moins de 0,06 mM K+ et moins de 0,02 mM Mg2+.
Spécification
L’ARNsi (d’hybridation) est expédié à température ambiante sous forme d’oligonucléotides séchés dans un seul tube, avec 1,75 ml d’eau exempte de nucléase pour une remise en suspension. Conserver à une température inférieure ou égale à –20 °C. | |
ARNsi | |
Non conjugué(e) | |
ARNsi | |
50 nmol |
Contrôle négatif | |
ARNi, Transfection | |
Ambion™ | |
In vivo, HPLC | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.